Key Documents
8.41077
Sigma-Aldrich
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
(stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
103 °C
效力
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.58-12.42 % (v/v)
bp
66 °C/1013 hPa (THF)
轉變溫度
flash point -21.7 °C
密度
0.876 g/cm3 at 25 °C
分析報告
Assay (by gasvolumetry): 0.8 - 1.2 mol/l
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.1 °F
閃點(°C)
-21.7 °C