主要文件
8.41034
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile sulfate
for synthesis
别名:
Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10N4O4S
CAS号:
分子量:
210.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
226-772-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
118-122 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(O)O.NCC#N.NCC#N
InChI
1S/2C2H4N2.H2O4S/c2*3-1-2-4;1-5(2,3)4/h2*1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3