主要文件
8.40144
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol divinyl ether
for synthesis
别名:
Diethylene glycol divinyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O3
CAS号:
分子量:
158.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
212-133-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
密度
0.97 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCOC=C)CCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI 密鑰
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup