主要文件
8.40111
Sigma-Aldrich
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
别名:
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10OS
CAS号:
分子量:
106.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-802-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-184 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
轉變溫度
flash point 78 °C
密度
1.018 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S(CCO)CC
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
172.4 °F
閃點(°C)
78 °C