主要文件
8.40110
Sigma-Aldrich
Isooctylthioglycolate
for synthesis
别名:
Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid isooctyl ester, Isooctyl mercaptoacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O2S
CAS号:
分子量:
204.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
246-613-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-50 °C
轉變溫度
flash point >94.4 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
SCC(=O)OCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.9 °F - closed cup
閃點(°C)
> 94.4 °C - closed cup