主要文件
8.22342
Sigma-Aldrich
三氯乙酸
for synthesis
别名:
三氯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2HCl3O2
CAS号:
分子量:
163.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-927-2
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
品質等級
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
711 °C
效力
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
溶解度
1300 g/L
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • 通过钯纳米颗粒催化三氯乙酸(TCAA)至乙酸的稳定脱氯:本研究讨论了一种将TCAA脱氯为乙酸的方法,这在新冠疫情期间对消毒副产物至关重要(Cai et al., 2021)。
分析報告
含量(酸量法): ≥ 98.0 %
鉴定(IR):通过测试
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup