主要文件
8.22307
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
for synthesis
别名:
Tetrahydrofurfuryl alcohol, Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O2
CAS号:
分子量:
102.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-625-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
282 °C
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.7 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
轉變溫度
flash point 75 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.054
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup