主要文件
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridine
for synthesis
别名:
2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C5H2N
CAS号:
分子量:
121.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-613-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170-172 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
轉變溫度
flash point 55 °C
溶解度
35 g/L
密度
0.914 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
n1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
131.0 °F - closed cup
閃點(°C)
55 °C - closed cup