主要文件
8.22260
Sigma-Aldrich
琥珀酸
for synthesis
别名:
丁二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-740-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
470 °C
效力
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 206 °C
溶解度
water: 58 g/L at 20 °C
密度
1.56 g/cm3 at 20 °C
體積密度
940 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
含量(酸度): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 184 °C
熔程(上限值): ≤ 189 °C
同一性(IR):通过测试
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1