主要文件
8.22203
Sigma-Aldrich
Hexadecylamine
for synthesis
别名:
Hexadecylamine, 1-Aminohexadecan, Cetylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15NH2
CAS号:
分子量:
241.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
205-596-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥94.0% (GC)
形狀
lumps
bp
330 °C/1013 hPa
mp
43-46 °C
轉變溫度
flash point 140 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
InChI 密鑰
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
285.8 °F - closed cup
閃點(°C)
141 °C - closed cup