主要文件
8.22189
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
别名:
2-Vinylpyridine, 2-Ethenyl-pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N
CAS号:
分子量:
105.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-879-8
蒸汽壓力
2.5 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
440 °C
效力
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-10.7 % (v/v)
pH值
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158-160 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChI 密鑰
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.976
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
50 °C - closed cup