主要文件
8.22068
Sigma-Aldrich
羟乙基纤维素
for synthesis
别名:
羟乙基纤维素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
granular
自燃溫度
>360 °C
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(纤维素醚): ≥ 92.0 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1