主要文件
8.22028
Sigma-Aldrich
1,8-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
别名:
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8O4
CAS号:
分子量:
240.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-173-5
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
190-193 °C
轉變溫度
flash point >200 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI 密鑰
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available