化驗
≥98.0% (GC)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C