主要文件
8.21902
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzoic acid
for synthesis
别名:
3-Methylbenzoic acid, m-Toluic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(CH3)C6H4COOH
CAS号:
分子量:
136.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-723-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
自燃溫度
500 °C
效力
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.4 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
108-111 °C
轉變溫度
flash point 150 °C
溶解度
1 g/L
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Laccase-mediated Oligomerization: Explores the enzymatic oligomerization of 4-hydroxybenzoic acid which could lead to new materials with improved stability and functionality, useful in material science and drug delivery systems (Slagman et al., 2016).
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
302.0 °F
閃點(°C)
150 °C