Key Documents
8.21821
Sigma-Aldrich
Isophthaldialdehyde
for synthesis
别名:
Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS号:
分子量:
134.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
210-935-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
形狀
powder
mp
85-90 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI 密鑰
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 85 °C
Melting range (upper value): ≤ 89 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3