Key Documents
8.21667
Sigma-Aldrich
Trichloroethylsilane
for synthesis
别名:
Trichloroethylsilane, Ethyltrichlorosilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5Cl3Si
CAS号:
分子量:
163.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
204-072-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
36 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
385 °C
效力
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.68 % (v/v)
bp
98 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
轉變溫度
flash point 14 °C
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI 密鑰
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup