Key Documents
8.20978
Sigma-Aldrich
二苯醚
for synthesis
别名:
二苯醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2O
CAS号:
分子量:
170.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
202-981-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.05 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
610 °C
效力
2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-1.5 % (v/v)
bp
259 °C/1013 hPa
mp
24-27 °C
轉變溫度
flash point 115 °C
溶解度
0.018 g/L
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 24 °C
熔程(上限值): ≤ 28 °C
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
239.0 °F - closed cup
閃點(°C)
115 °C - closed cup