主要文件
8.20975
Sigma-Aldrich
Phenothiazine
for synthesis
别名:
Phenothiazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9NS
CAS号:
分子量:
199.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-196-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.0000647 Pa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
自燃溫度
470 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
bp
381 °C/1011 hPa
mp
182-185 °C
溶解度
0.127 mg/L
密度
1.296 g/cm3 at 20 °C
體積密度
650 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI 密鑰
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3