主要文件
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-硝基苄基)吡啶
for synthesis
别名:
4-(4-硝基苄基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
CAS号:
分子量:
214.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
酶委員會索引編號:
214-108-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
mp
68-71 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 68 °C
熔程(上限值): ≤ 72 °C
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3