主要文件
8.20879
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetanilide
for synthesis
别名:
2′-Nitroacetanilide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2O3
CAS号:
分子量:
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
209-009-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
mp
90-93 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI 密鑰
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3