文件
8.20670
Sigma-Aldrich
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate
for synthesis
别名:
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6AsNaO2 · 3H2O
CAS号:
分子量:
214.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-708-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60 °C
溶解度
2000 g/L
體積密度
870 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3