主要文件
8.20649
Sigma-Aldrich
Hippuric acid
for synthesis
别名:
Hippuric acid, Benzamidoacetic acid, Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO3
CAS号:
分子量:
179.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
207-806-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.5% (acidimetric)
形狀
solid
pH值
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
188-190 °C
溶解度
3.26 g/L
體積密度
630 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI 密鑰
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3