主要文件
8.20630
Sigma-Aldrich
Hexachloroacetone
for synthesis
别名:
Hexachloroacetone, Hexachloro-2-propanone, Perchloroacetone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3Cl6O
CAS号:
分子量:
264.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-129-5
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-3 °C
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChI 密鑰
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.742
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish to pink
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
113 °C - closed cup