主要文件
8.20604
Sigma-Aldrich
Glutaric anhydride
for synthesis
别名:
Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6O3
CAS号:
分子量:
114.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
203-593-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.05 hPa ( 50 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
320 °C
效力
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
290.5 °C/1013 hPa
mp
53-57 °C
轉變溫度
flash point 175 °C
密度
1.24 g/cm3 at 60 °C
體積密度
990 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI 密鑰
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
347.0 °F
閃點(°C)
175 °C