等級
for synthesis
品質等級
蒸汽壓力
0.27 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
濃度
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
技術
electron microscopy: suitable
pH值
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
戊二醛(25%水溶液)可用作电化学研究中的交联剂,用于在电极的活性区固定感光材料并修饰电极表面。
分析報告
含量测定(亚硫酸氢盐法):23.0 - 27.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.055 - 1.065
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.055 - 1.065
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3