主要文件
8.20524
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
for synthesis
别名:
N,N-Diphenylacetamide, Acetic acid diphenylamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CON(C6H5)2
CAS号:
分子量:
211.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
208-277-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
mp
100-103 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI 密鑰
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3