Key Documents
8.20351
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
别名:
Crotonoyl chloride, Crotonic acid chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCOCl
CAS号:
分子量:
104.53
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
234-010-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 40.5 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.9 °F
閃點(°C)
40.5 °C