Key Documents
8.20321
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenol
for synthesis
别名:
3-Chlorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(Cl)C6H4OH
CAS号:
分子量:
128.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-582-6
蒸汽壓力
1 hPa ( 44 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
>600 °C
效力
570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.5 (20 °C, 27.7 g/L in H2O)
bp
216.8 °C/1013 hPa
mp
31-34 °C
轉變溫度
flash point 97 °C
溶解度
27.7 g/L
密度
1.27 g/cm3 at 45 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
InChI 密鑰
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
248.0 °F - closed cup
閃點(°C)
120 °C - closed cup