主要文件
8.20290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
for synthesis
别名:
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CON(CH3)2
CAS号:
分子量:
121.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
220-224-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
liquid
bp
98-100 °C/15 hPa
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.180 - 1.186
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup