Key Documents
8.20251
Sigma-Aldrich
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
别名:
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
bp
>145 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point >108.5 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
227.3 °F
閃點(°C)
> 108.5 °C