主要文件
8.20234
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde oxime
for synthesis
别名:
Benzaldehyde oxime, Benzaldoxime
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=NOH
CAS号:
分子量:
121.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352126
酶委員會索引編號:
213-261-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
crystals
bp
123 °C/1013 hPa
mp
30 °C
轉變溫度
flash point 108 °C
密度
1.11 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
InChI 密鑰
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 27 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3