主要文件
8.18894
Sigma-Aldrich
Magnesium ethylate
for synthesis
别名:
Magnesium ethylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10MgO2
CAS号:
分子量:
114.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
219-323-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
granular
自燃溫度
70 °C
效力
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
體積密度
480 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mg+2].[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1