主要文件
8.18881
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
for synthesis
别名:
Silver tetrafluoroborate, Tetrafluoroboric acid silver salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgBF4
CAS号:
分子量:
194.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
237-956-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
70-73 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ag][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
InChI 密鑰
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3