主要文件
8.18821
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
for synthesis
别名:
Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
118.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
217-370-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
533 hPa ( 56 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
280 °C
expl. lim.
1.5-16.5 % (v/v)
bp
75-76 °C/1013 mbar
轉變溫度
flash point -18 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI 密鑰
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-3.1 °F - closed cup
閃點(°C)
-19.5 °C - closed cup