主要文件
8.18819
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
for synthesis
别名:
Triethoxymethylsilane, Methyltriethoxysilane, MTES
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)3SiCH3
CAS号:
分子量:
178.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
217-983-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
13.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
220 °C
效力
15700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
142 °C/1013 hPa
mp
<-40 °C
轉變溫度
flash point 33 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1