蒸汽密度
3.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
形狀
liquid
自燃溫度
698 °F
效力
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
技術
electrophoresis: suitable
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
pH值
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 199 °C
密度
1.25 g/mL (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量(GC,以无水物质计): ≥ 99 %
同一性(红外光谱):通过测试
密度(d 20/4):1.259 - 1.263 g/cm³
水: ≤ 0.5 %
同一性(红外光谱):通过测试
密度(d 20/4):1.259 - 1.263 g/cm³
水: ≤ 0.5 %
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup