主要文件
8.18705
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
for synthesis
别名:
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
CAS号:
分子量:
281.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
204-854-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
150 g/L
體積密度
540‑680 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI 密鑰
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
377.6 °F - closed cup
閃點(°C)
192 °C - closed cup