化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 105 °C
密度
1.15 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[s]1c(ccc1)CCO
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI 密鑰
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup