主要文件
8.18662
Sigma-Aldrich
九氟-1-丁磺酸钾
for synthesis
别名:
九氟-1-丁磺酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)3SO3K
CAS号:
分子量:
338.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
249-616-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
bp
>400 °C
mp
264-266 °C
溶解度
5.1 g/L
體積密度
1000 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3