主要文件
8.18497
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
for synthesis
别名:
1-Chlorohexane, Hexyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13Cl
CAS号:
分子量:
120.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
208-859-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
53 hPa ( 55 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
225 °C
效力
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-9.6 % (v/v)
bp
132-136 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
轉變溫度
flash point 27 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.878
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup