主要文件
8.18492
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
别名:
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O3
CAS号:
分子量:
130.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
250-184-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
轉變溫度
flash point 71 °C
密度
1.04 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup