主要文件
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
别名:
3-Fluorobenzyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClF
CAS号:
分子量:
144.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
207-264-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
bp
176-177 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 58 °C
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Fc1cc(ccc1)CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup