主要文件
8.18339
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenol
for synthesis
别名:
2-Methoxyphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2
CAS号:
分子量:
124.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
201-964-7
NACRES:
NA.22
bp:
205 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
品質等級
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 25 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
750 °C
效力
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
4600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
pH值
5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
28-32 °C
轉變溫度
flash point 82 °C
密度
1.13 g/cm3 at 21 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.134
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup