主要文件
8.18316
Sigma-Aldrich
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine
for synthesis
别名:
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine, Schoellkopf-Hartwig-Reagent, Bislactimether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N2O2
分子量:
198.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
bp
103-104 °C/21 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.001 - 1.003
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): 60.0 - 65.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3