Key Documents
8.18289
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
for synthesis
别名:
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
258.27
分類程式碼代碼:
12352108
品質等級
形狀
powder
mp
76-78 °C
體積密度
200 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H18O6/c1-4-15-12-6-5-10(17-9(3)14)11(18-12)7-16-8(2)13/h5-6,10-12H,4,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
OSPOBRCWZOKNRC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside for synthesis. CAS 3323-72-6, molar mass 258.27 g/mol.
分析報告
Assay (DSC)≥ 99.0 %Melting range (lower value)≥ 77 °CMelting range (upper value)≤ 80 °CSpec. rotation [α²0/D (c=1 in toluene)+105.0 - +107.0 °Identity (IR)passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3