主要文件
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
别名:
5-Nitrobenzimidazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5N3O2
CAS号:
分子量:
163.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
酶委員會索引編號:
202-341-2
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
≥99.0% (HPLC)
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
pH值
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
204-208 °C
溶解度
0.5 g/L
體積密度
270 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3