主要文件
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
别名:
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11ClO
CAS号:
分子量:
146.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
220-322-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-181 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 66 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
150.8 °F
閃點(°C)
66 °C