主要文件
8.18017
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine
for synthesis
别名:
Cyclopropylamine, Aminocyclopropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7N
CAS号:
分子量:
57.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
212-142-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
275 °C
效力
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-10 °C
轉變溫度
flash point 1 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI 密鑰
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
33.8 °F - closed cup
閃點(°C)
1 °C - closed cup