主要文件
8.16021
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tyrosine
for synthesis
别名:
(S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO3
CAS号:
分子量:
181.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-460-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
297-298 °C (decomposition)
溶解度
0.38 g/L
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in HCl 1mol/l): -12.5 - -11.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1